Learn More
Solución de EDTA de sal de disodio de 0,1 M, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
5 L
Descripción
El EDTA sal disódica dihidrato es un quelante de cationes divalentes. Inhibe enzimas como las metaloproteasas, que necesitan cationes divalentes para presentar actividad. También se utiliza en multitud de tampones de enzimas y como desactivador de enzimas en concentraciones altas.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.02 g/cm3 |
pH | ±9 |
Punto de ebullición | 100°C |
Olor | Inodoro |
Cantidad | 1 l |
Información de solubilidad | Soluble |
Nombre IUPAC | disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.24g/mol |
Mostrar más |
Título del producto
Solución de EDTA de sal de disodio de 0,1 M, Chem-Lab >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido