Learn More
Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marca:  Invitrogen H10007
150.00 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10417023
  • 225.00€ / 2 ml
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Human IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects Human IgG Fc in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Human IgG Fc, Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, HRP
Polyclonal
PBS with 40% glycerol, BSA and no preservative
purified
ASR
Human
Liquid
ELISA
HRP
Goat
2 mL
Secondary
4° C
IgG
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™ > 2 mL; HRP