Learn More
Invitrogen™ EEF2K Recombinant Human Protein
EEF2K is a highly conserved serine/threoning kinase in the calmodulin signaling pathway.
634.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_037434 |
---|---|
Formulación | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Estado normativo | RUO - research use only |
Alias de gen | EEF2K, eEF-2K |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10046532
|
Invitrogen™
PV4559 |
10 μg |
634.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15458673
|
Invitrogen™
PR8535A |
100 μg |
1826.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15418733
|
Invitrogen™
PV4560 |
1 mg |
7890.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
EEF2K activity is increased in cancers, including breast cancer.
Especificaciones
NP_037434 | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
EEF2K, eEF-2K | |
Human | |
GST Tag |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol | |
RUO - research use only | |
Alpha Kinase Family | |
Recombinant | |
E. coli |