Learn More
Invitrogen™ Human EGFR (ErbB1), GST Tag Recombinant Protein
Human EGFR (ErbB1), GST Tag Recombinant Protein
628.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005219.2 |
---|---|
Alias de gen | EGFR (ErbB1) |
Familia Quinasa | EGF Receptor (ErbB) Kinase Family |
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10404233
|
Invitrogen™
PV4190 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15418553
|
Invitrogen™
PR7295B |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11593597
|
Invitrogen™
PV3872 |
10 μg |
628.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Overexpression of EGFR has been linked to numerous types of cancer and EGFR is the target of both biological and small molecular therapeutics.
Especificaciones
NP_005219.2 | |
EGF Receptor (ErbB) Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
EGFR (ErbB1) | |
Human | |
GST Tag |