Learn More
EGTA, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18015492
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Calcium chelating agent
Calcium chelator; protects against cell death caused by nitric oxide-induced calcium influx into nerve cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EGTA
CAS 67-42-5
Fórmula molecular C14H24N2O10
Cantidad 1 g
Sinónimo egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
Clave InChI DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]etoxi]etoxi]etil-(carboximetil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 380.35
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.35
Porcentaje de pureza >98%