Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido eicosanoico, 99 %
Código de producto. 10416730
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-30-9
Fórmula molecular C20H40O2
Peso molecular (g/mol) 312.54
Número MDL MFCD00002755
Clave InChI VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
Nombre IUPAC ácido icosanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eicosanoic acid
Punto de fusión 74.0°C to 77.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 328.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)18CO2H
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 753
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in hot absolute alcohol, benzene,, chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.52
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo brillante o copos
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Eicosanoic acid