Learn More
Human EIF2AK2 (PKR), GST Tag Recombinant Protein
Human EIF2AK2 (PKR), GST Tag Recombinant Protein
630.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002750.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 62.2 kDa |
Alias de gen | EIF2AK2 (PKR) |
Familia Quinasa | PEK Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10022913
|
Invitrogen
PV4821 |
10μg |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
EIF2AK2 (PKR) is one of 4 kinases that specifically phosphorylate Ser51 of translation initiation factor eIF2-alpha in response to various environmental stresses. EIF2AK2 plays a key role in antiviral defense mediated through its direct activation by double-stranded RNA produced by viral infection.Especificaciones
NP_002750.1 | |
62.2 kDa | |
PEK Kinase Family | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: Other | |
Baculovirus |
Kinase Assay | |
EIF2AK2 (PKR) | |
aa 252-551 | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris, pH 7.5, 50% glycerol, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 150 mM NaCl, 2 mM DTT Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors |