Learn More
EIF3A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | EIF3A |
---|---|
Concentración | 0.44 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16804705
|
Proteintech
26178-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16894695
|
Proteintech
26178-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The German cDNA consortium.Especificaciones
EIF3A | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q14152 | |
8661 | |
EIF3A Fusion Protein Ag22515 | |
Primary | |
-20°C | |
EIF3A |
0.44 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
eIF 3 theta, EIF3, eIF3 p167, eIF3 p170, eIF3 p180, eIF3 p185, eIF3 theta, EIF3A, EIF3S10, KIAA0139, P167, p180, p185, TIF32 | |
EIF3A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |