Learn More
A&D Weighing Balanzas portátiles e intrínsecamente seguras EK-AEP con certificación ATEX
Balanzas portátiles e intrínsecamente seguras EK-AEP de A&D Weighing con certificación ATEX. Diseño resistente o compacto y tecnología de pesaje SG fiable. Rango de pesaje individual para adecuarse a sus aplicaciones de recuento, porcentaje y comparación.
Marca: A&D Weighing EK-3000AEP
1294.69 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Compacta, ligera y extremadamente asequible, al tiempo que proporciona una excelente protección contra explosiones
- Equipada con un conector óptico para la salida de datos a través de un cable de fibra óptica y un adaptador de comunicación óptico AD-1611 (ambos se venden por separado)
- Funciona con pilas (solo se debe utilizar con cuatro pilas alcalinas DURACELL AA MN1500 LR6, ENERGIZER AA E91 alcalinas LR6 AM3 o Panasonic AA alcalinas LR6 (XJ) de 1,5 V) (aprox. 250 horas) para una portabilidad óptima sin necesidad de cableado complicado a través de una barrera de seguridad
- Salida en conformidad con GMP/GLP para cumplir con los requisitos de documentación
- Pantalla LCD de fácil lectura con retroiluminación (caracteres con altura de 16 mm)
- Función de apagado automático para ahorrar energía de la batería
- Plato de pesaje de acero inoxidable higiénico y resistente a productos químicos (SUS304)
- Varias unidades de pesaje: g, oz, lb, ozt, ct, MoM, dwt, gr, N, además de SG (gravedad específica)
- Modo de recuento con función de mejora de precisión de recuento automático (ACAI)
- Función de modo porcentajes para el pesaje de objetivos, comprobación de la variación de la muestra, etc.
- Función de comparador para un llenado, embalaje, clasificación, etc. más rápidos y precisos
- Características de respuesta ajustables en función del grado de corrientes de aire y de las vibraciones en la ubicaciónAnillo de seguridad para bloquear la balanza y evitar robos
Especificaciones
GMP/GLP/ISO/IECEx/ATEX/NEC505: Clase I, Zona 0, AEx/Ex ia op is IIB T3, NEC500: IS/I/1/C,D/T3C | |
3000 g | |
0.1 g | |
EK-3000AEP |
Interfaz de fibra óptica (requiere AD-1611 y cable de fibra óptica) | |
LCD retroiluminada | |
ABS, acero inoxidable | |
Para usar sólo con cuatro pilas DURACELL AA alcalinas MN1500 LR6, ENERGIZER AA E91 alcalinas LR6 AM3, o Panasonic AA alcalinas LR6 (XJ) 1,5 V |