Learn More
UVP Lámparas EL
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente de luz | UV, luz blanca |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 8 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Amperaje | 0,16 A |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 376 x 97 x 64 mm |
| Requisitos eléctricos | 8 W, 230 V, 50/60 Hz |
| Altura (métrico) | 64 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Longitud (métrico) | 376 mm |
| Mostrar más |