Learn More
UVP Lámpara UV Serie EL
Utilice estas lámparas para aplicaciones de laboratorio e inspección. Las lámparas UV de la serie UVP™ EL están fabricadas con una carcasa de metal extruido duradera y pintura en polvo resistente a arañazos.
Marca:  UVP 95-0274-02
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11708231
  • 513.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El diseño resistente es excelente para un uso intensivo
  • Ligero para sujetar fácilmente la lámpara o colocarla en el soporte o cabina para utilizarla sin usar las manos
  • El reflector integrado mejora la iluminación UV
Especificaciones
Especificaciones
220 V
254 nm
302 x 96 mm
50Hz
UVS-16
Lámpara UV
6 W
Blanco
6 W, 220 V, 50 Hz
302 mm
96 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
UVP Lámpara UV Serie EL > Modelo: UVS-16; longitud: 302mm; ancho: 96mm; vataje: 6w