Learn More
Kolmi Hopen™ Elasticated SMS Gown with Collar and Zipper
Click to view available options
Tamaño:
L
XL
2XL
3XL
Descripción
- El polipropileno ligero está revestido con una película de polietileno para un mejor sellado hidrófobo
- Con collar y puños elásticos
- Adecuado para entornos protegidos.
- Envasado individualmente para una higiene y distribución controladas
Especificaciones
Tamaño | 3XL |
Material | SMS, Polietileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | Sí |
Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001, EN 1149-5 |
Peso (métrico) | 65 g/m2 |