Learn More
Asecos™ Componente eléctrico IO90 K3
Conexión de red de 400 V para ION-CLASSIC90, modelo IO90.195.120.K3.WDC
Marca: Asecos™ 38038
Alertas:
Solo para uso en interiores
Descripción
- Componente eléctrico
- Para el modelo: IO90.195.120.K3.WDC
- Para armarios altos con un ancho de cuerpo de 1200 cm
Especificaciones
ION-CLASSIC-90, modelo IO90.195.120.K3.WDC | |
Conexión de red de componentes eléctrico de 400 V | |
Componente eléctrico |