Learn More
Euro Protection™ Guantes dieléctricos
Click to view available options
tamaño 9
Descripción
- Guantes aislantes para el trabajo con corrientes activas
- Gran protección dieléctrica
- Tensión de trabajo máxima: 1000 V
- Tensión de prueba: 5000 V
- Forma ergonómica
- Ligeramente pulverizado para que resulten más sencillos de poner y quitar
- De látex natural en color miel
- Puño sin separación
- Se recomienda su uso junto con guantes protectores de cuero para proporcionar protección
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 60903:2003CEI 60903:2014EPI Categoría III(Directiva 89/686/CEE), EN 420 |
Color | Ámbar |
En polvo | En polvo |
Tamaño | 9 |
Para utilizar con (aplicación) | Trabajos con corriente activa |
Para utilizar con (equipo) | Guantes protectores de cuero |
Longitud (métrico) | 41 cm (modelos de 28 o 36 cm disponibles bajo solicitud) |
Tensión | Máx: 100 V |