Learn More
Cole-Parmer™ Frascos protectores de electrodos
Mantenga los electrodos en perfectas condiciones con estos frascos protectores de electrodos. Los frascos protectores de electrodos Cole Parmer™ protegen los electrodos contra golpes, vertidos y secados. Aptos para electrodos con un diámetro de hasta 13 mm.
Marca: Cole-Parmer™ 05990-99
14.83 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Mantenga los electrodos en perfectas condiciones con estos frascos protectores de electrodos.Los frascos protectores de electrodos Cole ParmerTM protegen los electrodos contra golpes, derrames y secado.Aptos para electrodos con un diámetro de hasta 13 mm.
- El frasco grande incluye un tapón sólido para reducir la evaporación de la solución de almacenamiento y un tapón con junta tórica para el uso con electrodos
- El frasco pequeño incluye una tapón con junta tórica y es una opción rentable y práctica cuando la solución de almacenamiento se descarta y no se reutiliza de forma regular
Especificaciones
50 ml | |
Frasco protector de electrodos | |
Un tapón sólido para reducir la evaporación de la solución de almacenamiento y un tapón con junta tórica para el uso con electrodos | |
279,4 mm |
Electrodos | |
Protección de los electrodos contra golpes, salpicaduras y secado | |
10 cm |