Descripción
Mantenga los electrodos en perfectas condiciones con estos frascos protectores de electrodos.Los frascos protectores de electrodos Cole ParmerTM protegen los electrodos contra golpes, derrames y secado.Aptos para electrodos con un diámetro de hasta 13 mm.
- El frasco grande incluye un tapón sólido para reducir la evaporación de la solución de almacenamiento y un tapón con junta tórica para el uso con electrodos
- El frasco pequeño incluye una tapón con junta tórica y es una opción rentable y práctica cuando la solución de almacenamiento se descarta y no se reutiliza de forma regular
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodos |
| Tipo | Frasco protector de electrodos |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección de los electrodos contra golpes, salpicaduras y secado |
| Incluye | Un tapón sólido para reducir la evaporación de la solución de almacenamiento y un tapón con junta tórica para el uso con electrodos |
| Altura (métrico) | 10 cm |
| Diámetro del tapón (métrico) | 279,4 mm |