Learn More
Hanna Instruments™ Solución de mantenimiento de electrodo
Para su uso en el almacenamiento de electrodos de pH y ORP. La solución de almacenamiento de electrodos Hanna Instruments™ está preparada con productos químicos de uso con reactivos que se pueden utilizar para garantizar un rendimiento óptimo de los electrodos de pH y ORP.
Marca: Hanna Instruments™ HI70300M
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Formulada específicamente para minimizar el crecimiento microbiano y evitar cualquier efecto de difusión/osmótico
- Mantiene la junta transparente
- Garantiza una medición rápida y fiable
- Para garantizar un tiempo de respuesta óptimo, la punta del sensor de vidrio y la junta de referencia del electrodo de pH se deben mantener humedecidas y no se debe permitir que se sequen cuando no están en uso
- Para almacenar el electrodo, colóquelo en un vaso pequeño con la solución de almacenamiento o sustituya la solución en el tapón de protección
Especificaciones
230 ml | |
Almacenamiento | |
Frasco |
Electrodos de ORP y pH | |
Transparente |
Título del producto
Hanna Instruments™ Solución de mantenimiento de electrodo > Solución de mantenimiento de electrodo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido