Learn More
Solución de almacenamiento de electrodos, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
Para almacenar electrodos de pH.
La solución de almacenamiento de electrodos es un método seguro y conveniente para mantener la sensibilidad y no acumlar electrodos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Electrode Storage Solution |
| Color | Sin designar |
| Punto de fusión | 0°C |
| Densidad | 1g/cm³ |
| Sinónimo | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| Identificación | Pass Test |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Residuos después de la evaporación | 1.57 to 1.73% |
| Presión de vapor | 14mmHg at 20°C |
| Cantidad | 1 L |
| Mostrar más |