Learn More
Electrolito KCl saturado con AgCl, Mettler Toledo™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
Descripción | Electrol. 3 mol/L KCl Sat AgCl, 6x250mL |
pH | 6 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 250 mL |
Tipo de solución | Electrolito |
Envase | 6 × 250 ml |