Learn More
Solución estándar de electrolito de cloruro de potasio, 3M, Chem-Lab Código de producto.: 11910049
Solución estándar de electrolito de cloruro de potasio, 3M, Chem-Lab
Código de producto. 11910049
250 ml
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Código de producto. 11910049
Marca: Chem Lab CL03.1109.0250
Edge
Mejore el rendimiento y amplíe la vida útil de los electrodos. La solución estándar de electrolito de cloruro de potasio, 3M, de Chem-Lab es una solución de llenado para electrodos de pH, que contiene 224 g de KCl por litro de agua. Se utiliza para el almacenamiento adecuado de los electrodos para mantener un rendimiento óptimo de los mismos.
Cuando no se utilice, la punta de vidrio de un electrodo debe mantenerse húmeda para evitar la deshidratación de la membrana de detección del pH, lo que erosiona el tiempo de reacción del electrodo. Los electrodos se almacenan mejor con la punta sumergida en el electrolito de puente (KCl 3M). La mayoría de los electrodos tienen una tapa protectora que se puede llenar con esta solución antes de colocarlos.
Especificaciones
CAS 7447-40-7
Cantidad 250 ml
Olor Inodoro
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Forma física Líquido
Concentración 224g KCl per 1L H2O
Color Incolora
pH >7
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Punto de ebullición 100°C
SMILES [Cl-].[K+]
Para utilizar con (equipo) Electrodos de pH
Nombre IUPAC cloruro potásico
Solubilidad Soluble en agua
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.56g/mol
Título del producto
Solución estándar de electrolito de cloruro de potasio, 3M, Chem-Lab >