Learn More
Mettler Toledo™ Electrolito para electrodos de referencia de KCI AgCl saturado de 3 mol/l, 250 ml
Código de producto. 10722712 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
Código de producto. 10722712
Marca: Mettler Toledo™ 51350074
Edge
El electrolito para electrodos de referencia Mettler Toledo™ de 3 mol/l de KCl Sat AgCl, 250 ml se puede usar para rellenar el electrodo con electrolito fresco y correcto para una medición precisa.
  • Para su uso con electrodos de pH y ORP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Composición 3 mol/l de KCl Sat AgCl
Descripción Electrolito de 3 mol/l de KCl Sat AgCl, 250 ml
Para utilizar con (aplicación) pH, ORP
Envase 250 ml
Cantidad 250 ml