Learn More
Solución de electrolito, LiCl, Mettler Toledo™
Código de producto. 11982535 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Cantidad:
6 Pk.
Tamaño de la unidad:
180 ML
Código de producto. 11982535
Marca: Mettler Toledo 51350088
Especificaciones
Punto de fusión ≤100°C
Color Incolora
Descripción LiCl 1M/EtOH electrolyte 6x30ml
pH 7
Forma física Líquido
Cantidad 6 Pk.
Tipo de solución Electrolito
Formulación Del 90 al 95 % de etanol; alcohol etílico, del 5 al 7,5 % de cloruro de litio, de 1 a 2,5 de butanona; etil metil cetona
Olor Alcoholic
Envase 6 × 30 ml
Presión de vapor 58mbar
Información de solubilidad Soluble en agua
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Electrolyte LiCl 1 mol/l in ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, Lithiumchlorid, butanone