Learn More
WTW™ Electrolito para sensores de oxígeno galvánicos
Click to view available options
Intervalo de pH:
12,4 (a 20 °C)
Tamaño de la unidad:
50 ml
Descripción
- Electrolito para sensores de oxígeno galvánicos
- Para su uso con sensores de oxígeno galvánicos StirrOx™ G, CellOx™325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi ConOx™ y módulo de OD MPP 350
- Incluye 1 frasco con 50 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 100 °C |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Color | Transparente |
| Concentración | 3 mol/L |
| Para utilizar con (equipo) | Sensores de oxígeno galvánicos StirrOx™ G, CellOx™ 325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi ConOx™ y OD MPP-350 Módulo |
| Tipo | Electrolito |
| Tipo de solución de llenado | Electrolito |
| Incluye | 1 frasco con 50 ml |
| Envase | Frasco |
| Intervalo de pH | 12,4 (a 20 °C) |
| Mostrar más |