Descripción
- Aplicaciones de pesaje esenciales a un precio competitivo
- La avanzada tecnología de pesaje ofrece estabilización en un segundo para obtener unos resultados de pesaje rápidos y precisos, lo que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador
- El sistema de protección contra sobrecarga que soporta cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal protege la balanza.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios) |
| Capacidad | 620 g |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Legibilidad | 0.010000 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control |
| Incluye | Adaptador de CA |
| Linealidad | 0.020000 g |
| Modelo | FPOS622 |
| Repetibilidad | 0.020000 g |
| Tiempo de estabilización | 1,500 s |
| Mostrar más |