Learn More
OHAUS™ Balanza electrónica - Serie NVT
Código de producto. 16620643 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Modelo:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16620643
Marca: OHAUS™ 30456382
Balanzas portátiles multifuncionales adecuadas para el pesaje diario
  • Navigator ofrece aplicaciones de pesaje esenciales a un precio competitivo.
  • La avanzada tecnología de pesaje ofrece estabilización en un segundo para obtener unos resultados de pesaje rápidos y precisos, lo que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador.
  • El sistema de protección contra sobrecarga que soporta cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal protege la balanza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de conexión RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios)
Descripción Interruptor de bloqueo de menú y calibración, protección mecánica y de software contra sobrecarga/subcarga, indicador de estabilidad, indicador de batería baja, apagado automático, opciones de impresión seleccionables por el usuario, ajustes de comunicación seleccionables por el usuario
Capacidad 220.00 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0.0100 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control
Linealidad 0.0200 g
Modelo NV222
Repetibilidad 0.0100 g
Tiempo de estabilización 1.000 s
Modos de pesaje Quilate, Grano, Gramo, Newton, Onza, Onza Troy, & Pennyweight
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30.000 x 25.000 x 13.400 cm
Longitud (imperial) 9,10 in.
Longitud (métrico) 230,00 mm
Anchura (imperial) 8,00 in.
Anchura (métrico) 204,00 mm
Altura (imperial) 2,80 in.
Altura (métrico) 70.000 mm
Fondo (imperial) 9,10 in.
Fondo (métrico) 230,00 mm
Peso (imperial) 2.200 lb.
Peso (métrico) 1,000 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas C (no incluidas)
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.