Learn More
OHAUS™ Balanza electrónica - Serie NVT
Código de producto. 16690304 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Modelo:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16690304
Marca: OHAUS™ 30456386
Balanzas portátiles multifuncionales adecuadas para el pesaje diario
  • Navigator ofrece aplicaciones de pesaje esenciales a un precio competitivo.
  • La avanzada tecnología de pesaje ofrece estabilización en un segundo para obtener unos resultados de pesaje rápidos y precisos, lo que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador.
  • El sistema de protección contra sobrecarga que soporta cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal protege la balanza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios)
Descripción Interruptor de bloqueo de menú y calibración, protección mecánica y de software contra sobrecarga/subcarga, indicador de estabilidad, indicador de batería baja, apagado automático, opciones de impresión seleccionables por el usuario, ajustes de comunicación seleccionables por el usuario
Capacidad 620.00 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0.1000 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control
Linealidad 0.2000 g
Modelo NV621
Repetibilidad 0.1000 g
Tiempo de estabilización 1.000 s
Modos de pesaje Quilate, Grano, Gramo, Newton, Onza, Onza Troy, Pennyweight, Libra, & Libra:Onza
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30.000 x 25.000 x 13.400 cm
Longitud (imperial) 9,10 in.
Longitud (métrico) 230,00 mm
Anchura (imperial) 8,00 in.
Anchura de la cubeta (imperial) 7,500 in.
Anchura (métrico) 204,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 190 mm
Altura (imperial) 2,80 in.
Altura (métrico) 70.000 mm
Fondo (imperial) 9,10 in.
Fondo de la cubeta (imperial) 5,700 in.
Fondo (métrico) 230,00 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 144.000 mm
Peso (imperial) 2.200 lb.
Peso (métrico) 1,000 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas C (no incluidas)