Learn More
Macherey-Nagel™ Encapsulador electrónico
Marca:  Macherey-Nagel™ 735520
877.91 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12828595
  • 1133.60€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1 unidad
Capsulador electrónico
Para tapones de rosca de aluminio de 20mm
20 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Macherey-Nagel™ Encapsulador electrónico > Para su uso con: Para tapones de rosca de aluminio de 20mm