Learn More
Fisherbrand™ Electronic Crimping Tools, Handheld, Battery
Reduce la fatiga de la mano en comparación con el funcionamiento del encapsulador manual.
Marca:  Fisherbrand™ 11 00 2534
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15582300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Electronic Crimper
  • 110 - 240V
  • Electronic
  • Steel/plastic
  • Crimper
  • Adjustable
  • For Aluminum/Steel caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
11mm Electronic Crimper
11 mm
Plastic, Steel