Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos, nivel 3, aplicaciones de alto rendimiento
Utilice los capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos de Thermo Scientific™ para respectivamente colocar o retirar los tapones de cápsula de los viales.
1229.93€ - 1673.33€
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16397906
|
Thermo Scientific™
60180-ECR11 |
Capsulador electrónico de 11 mm | 11 mm |
1231.13€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16329236
|
Thermo Scientific™
60180-ECR13 |
Capsulador electrónico de 13 mm | 13 mm |
1229.93€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16389735
|
Thermo Scientific™
60180-ECR20 |
Capsulador electrónico de 20 mm | 20 mm |
1272.98€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16339236
|
Thermo Scientific™
60180-ECR8 |
Capsulador electrónico de 8 mm | 8 mm |
1229.93€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16307916
|
Thermo Scientific™
60180-EDCB11 |
Descapsulador electrónico de 11 mm | 11 mm |
1229.93€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16376218
|
Thermo Scientific™
60180-EDCB13 |
Descapsulador electrónico de 13 mm | 13 mm |
1229.93€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16398145
|
Thermo Scientific™
60180-EDCB20 |
Descapsulador electrónico de 20 mm | 20 mm |
1231.13€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16366218
|
Thermo Scientific™
60180-ECRHB |
Unidad de potencia del capsulador/descapsulador electrónico | 110/240 V |
1673.33€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Utilice los capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos de Thermo Scientific™ para respectivamente colocar o retirar los tapones de cápsula de los viales. Estos capsuladores y descapsuladores portátiles de alta potencia están disponibles en 8 mm, 11 mm, 13 mm y 20 mm, y le permiten sellar o retirar los tapones de cápsula con una mano simplemente pulsando un botón. Adecuado para el encapsulado de viales con tapones de aluminio, de liberación de presión y bimetálicos.
La ventana de mensajes del capsulador electrónico ofrece toda la información importante de un solo vistazo. Este dispositivo tiene un rendimiento de nivel 3, lo que significa que está diseñado para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes.
Características
Capsulador y descapsulador portátil
- El icono de carga de la batería de la pantalla a color cambia a rojo cuando queda poca batería
- Incluye una batería de iones de litio totalmente recargable y una fuente de alimentación/cargador universal con adaptadores de enchufe internacionales
Aparece la ventana de mensajes…
- La potencia de capsulado real
- Un mensaje de error después de un proceso de capsulación incorrecto
- Estadísticas y registro de los resultados recientes de capsulación
- En el idioma que elija (inglés, chino, japonés, alemán, francés, español, italiano, coreano)
Estos capsuladores de viales electrónicos también incluyen opciones ajustables para obtener los mejores resultados de encapsulado y un motor con una vida útil ampliada y sin emisión de partículas.
Especificaciones
SureSTART nivel 3 | |
Each |