Learn More
BTX™ Cámaras de electroporación: electrodos de placa de Petri
Click to view available options
Tipo de conexión:
Cables de conector tipo banana
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Se utiliza con una placa de Petri de 100 mm que funciona como cámara de electroporación
- Compatible con sistemas de electroporación BTX como Gemini X2 y ECM 2001+
- Tamaño de separación de 2 mm
- Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Transfecciones de células de mamíferos adherentes, transfecciones de células de tejido vegetal |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores ECM 830, ECM 630, ECM 2001 |
| Material | Acero inoxidable |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Electroporation accessory |
| Tensión | 0/2000V |
| Descripción | Petri Dish Electrode |
| Tipo de campo | Homogenous |
| Incluye | Petri Dish Electrode and connection cables. |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Mostrar más |