Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas de electroporación
Aumente la facilidad de identificación de las muestras y el etiquetado con estas cubetas de electroporación de policarbonato de grado superior que cuentan con tapones mate de colores.
Marca: Thermo Scientific™ 5520
221.79 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
Descripción
Aumente la facilidad de identificación de las muestras y el etiquetado con las cubetas de electroporación de policarbonato de grado superior Thermo Scientific™ que cuentan con tapones mate de colores.
- Disponibles con separación entre electrodos de 1 mm, 2 mm o 4 mm
- Preesterilizadas y envasadas individualmente
- Compatibles con todos los electroporadores comunes
Especificaciones
Estéril | |
Cubeta de electroporación | |
Separación de 2 mm |