Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas de electroporación
Aumente la facilidad de identificación de las muestras y el etiquetado con estas cubetas de electroporación de policarbonato de grado superior que cuentan con tapones mate de colores.
Marca: Thermo Scientific™ 5510-11
249.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.64260kg
Description
Aumente la facilidad de identificación de las muestras y el etiquetado con las cubetas de electroporación de policarbonato de grado superior Thermo Scientific™ que cuentan con tapones mate de colores.
- Disponibles con separación entre electrodos de 1 mm, 2 mm o 4 mm
- Preesterilizadas y envasadas individualmente
- Compatibles con todos los electroporadores comunes
Specifications
Anillo de retorta | |
Separación de 1 mm | |
Acero inoxidable | |
50 mm |