Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster con disipación electrostática (ESD)
El producto B-473 es un material de poliamida y poliéster de bajo perfil que tiene propiedades disipativas de cargas estáticas.
Marca:  Brady™ 174175
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17898114
  • 129.00€ / paquete de 750
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El producto B-473 es un material de poliamida y poliéster de bajo perfil que tiene propiedades disipativas de cargas estáticas. Se utilizan principalmente para placas de circuitos impresas y etiquetado de componentes electrónicos.
  • Se utilizan principalmente para placas de circuitos impresas y etiquetado de componentes electrónicos
  • El producto B-473 es un poliéster blanco con acabado brillante que cuenta con un adhesivo disipativo de cargas estáticas permanente y un soporte
  • Posee valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado con disipación electrostática (ESD)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Static-dissipative
White
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
No
Rectángulo
-40°C to +180°C
0.09 mm
0.25 in.
19.05 mm
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized, RoHS Compatibility Pass 2011/65/EU
None
Gloss
Polyester
Thermal Transfer
No estéril
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
750 etiquetas
-40°F to +356°F
0,0034 in
0.25 x 0.75 in.
0,75 in
6.35 mm