Learn More
Bibby Scientific™ Elemento de calentamiento Electrothermal™ para EM/EME
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Elemento de calefacción electrotérmico Bibby Scientific para EM/EME, capacidad:250 ml, para uso con:mantas calefactoras de la serie EM 14314, tensión:230 V, frecuencia:50/60 Hz
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Para utilizar con | Mantas eléctricas serie EM/EME |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 200w |
| Tipo de producto | Elemento de calentamiento |
| Frecuencia | 50/60 Hz |