Learn More
Bibby Scientific™ Elemento de calentamiento Electrothermal™ para EM/EME
Elemento de calefacción electrotérmico Bibby Scientific para EM/EME, capacidad:250 ml, para uso con:mantas calefactoras de la serie EM 14314, tensión:230 V, frecuencia:50/60 Hz
304.00€ - 815.00€
Especificaciones
Tensión | 230 V |
---|---|
Tipo de producto | Elemento de calentamiento |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11738412
|
Bibby Scientific™
03012-55 |
1000 mL |
605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11748412
|
Bibby Scientific™
10086-37 |
2000 mL |
815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11768412
|
Bibby Scientific™
03012-85 |
5000 mL |
615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11728412
|
Bibby Scientific™
03012-45 |
500 mL |
304.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Elemento de calefacción electrotérmico Bibby Scientific para EM/EME, capacidad:250 ml, para uso con:mantas calefactoras de la serie EM 14314, tensión:230 V, frecuencia:50/60 Hz
Especificaciones
230 V | |
Elemento de calentamiento | |
50/60 Hz |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bibby Scientific™ Elemento de calentamiento Electrothermal™ para EM/EME