Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Systems™ Food Allergen Assay Accessories
Support the functionality of ELISA Systems™ Food Allergen Test Kits with ELISA Systems Food Allergen Assay Accessories.
Marca: Thermo Scientific™ ESADDSOL
66.06 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Support the functionality of ELISA Systems™ Food Allergen Test Kits with ELISA Systems Food Allergen Assay Accessories, including extraction and wash solutions. ELISA Systems Food Allergen Test Kits are a comprehensive range of enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA), designed to detect and quantify the presence of specific proteins or residues in food products and environmental samples, to help you ensure compliance with food product labeling requirements.
Los kits de prueba de alérgenos alimentarios ELISA Systems vienen completos y listos para su uso. Las soluciones se pueden solicitar por separado, cuando sea necesario:- Solución de extracción ELISA Systems: Compatible con la mayoría de los kits de prueba de alérgenos alimentarios ELISA Systems, lo que reduce el tiempo de preparación de las muestras
- Solución de extracción de polifenol ELISA Systems: Una solución de extracción especial para muestras que contengan polifenoles, incluyendo chocolate negro, vino, zumos de frutas, hierbas y taninos. Ya se incluye con los kits de prueba de frutos secos
- Solución de lavado ELISA Systems
Los kits de prueba de alérgenos alimentarios ELISA Systems están optimizados para ofrecer una detección y cuantificación rápidas de alérgenos alimentarios específicos:
- Rápido: Preparación de la muestra para la obtención de resultados en menos de 60 minutos para poder tener resultados y actuar rápidamente
- Sencillo: Los reactivos líquidos y concentrados listos para usar, además del procedimiento de manipulación común para todos los kits, hacen que los ensayos ELISA Systems sean fáciles de implementar y ejecutar
- Resistente: Los controles líquidos listos para usar y los reactivos sin alérgenos y sin control reducen el riesgo de contaminación cruzada que podría dar lugar a falsos positivos
- Flexible: Uso para pruebas cualitativas o cuantitativas, un solo kit para varias aplicaciones
- Sensible: Detecte proteínas o residuos de proteínas (incluyendo proteínas termoestables), a niveles bajos para mejorar la seguridad del producto
- Con nuestro soporte: Nuestro experimentado equipo técnico está preparado para colaborar con usted y ayudarle a evitar retrasos en la obtención de los resultados de las pruebas
La interpretación se basa en el protocolo de extracción/dilución sugerido. Los resultados son para fines de detección. Todos los resultados deben interpretarse como parte de un plan de HACCP para alérgenos alimentarios. Toda muestra que devuelva un resultado positivo debe considerarse como un resultado presuntivo y es preciso realizar una confirmación o un análisis posteriores.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
ELISA Systems Pty Ltd fabrica los Kits de prueba de alérgenos alimentarios ELISA Systems™.
ELISA Systems es una marca comercial de ELISA Systems Pty Ltd.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Solución de extracción de polifenol ELISA Systems (concentrado 20X) | |
ELISA | |
Solución de extracción | |
Frasco de 25 ml |