Learn More
Thermo Scientific™ Kit de hisopo de alérgenos alimentarios ELISA Systems™ para el uso con kits de pruebas de alérgenos alimentarios ELISA Systems™.
Código de producto. 13285369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
13285369 10 paq paquete de 10
1 options
Código de producto. 13285369
Marca: Thermo Scientific™ ESSWB10
Simplifique las pruebas de alérgenos alimentarios en muestras alimentarias y medioambientales con este kit de hisopo.
Simplifique las pruebas de alérgenos alimentarios en muestras alimentarias y medioambientales con el kit de hisopo de alérgenos alimentarios ELISA Systems™.El kit incluye hisopos estériles y una solución de humectación de hisopos estériles especialmente formulada para cada hisopo.
La supervisión de los alérgenos alimentarios en las instalaciones de producción implica varias etapas fundamentales de conformidad con los principios de la HACCP.El uso de muestras en hisopos puede ser una herramienta valiosa.
Cuando se utilizan adecuadamente, pueden proporcionar información detallada sobre la presencia de material alergénico detectable.Esto reviste particular importancia en situaciones de vigilancia medioambiental, como:
  • Verificación de los procedimientos de saneamiento
  • Instalaciones de almacenamiento de materias primas
  • Instalaciones de preparación de alimentos
El kit de residuos de hisopos ELISA Systems está diseñado para proporcionar un suministro cómodo de artículos de hisopo para su uso en la recogida de muestras de hisopos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los kits de prueba de alérgenos alimentarios ELISA Systems™ están fabricados por ELISA Systems Pty Ltd.
ELISA Systems es una marca comercial de ELISA Systems Pty Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de hisopo de alérgenos alimentarios para sistemas ELISA
Formato del kit de inmunoensayo ELISA
Tipo de producto Kit de hisopo de alérgenos alimentarios
Contenido del kit Solución de humectación de 10 hisopos estériles, 10 hisopos estériles
Cantidad 10 paq
Requisitos de almacenamiento De 20 °C a 25 °C