Learn More
Thermo Scientific™ Sensores de repuesto y comprobadores de bolsillo de pH Elite
Pruebas flexibles de pH y temperatura sobre la marcha utilizando comprobadores de bolsillo Elite duraderos con sensores reemplazables para diversas aplicaciones, como monitorización ambiental, piscinas, balnearios y mucho más.
Marca: Thermo Scientific™ ELITEPHKIT
110.98 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Benefíciese de estos comprobadores de bolsillo. Los comprobadores Thermo Scientific™ Elite están diseñados para proporcionar mediciones sobre la marcha para una variedad de aplicaciones, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos y bebidas, hidroponía, acuicultura y acuarios, agricultura, piscinas y spas, control ambiental, educación y más. Los comprobadores de bolsillo con sensor tipo copa Elite CTS son ideales para pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura en movimiento en un diseño compacto y listo para usar.
Los comprobadores de bolsillo Elite ofrecen pruebas electroquímicas flexibles sobre la marcha. Elija el modelo de pH Elite para medir el pH y la temperatura mediante un diseño de sensor de medida directa para su aplicación. Los comprobadores de bolsillo Elite son duraderos, con una gran pantalla retroiluminada, función One-Touch Calibration y cabezales de sensor reemplazables. Son ideales para probar bebidas, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos, hidroponía, acuicultura y acuarios, control ambiental y más.
- Opción de prueba flexible
- Medición del pH y de la temperatura
- Gran pantalla gráfica retroiluminada
- Utiliza 4 pilas alcalinas AAA
- Promedio de 250 horas de duración de la batería
- La ancha tapa a prueba de fugas sirve como base estable
- Sensores reemplazables
- Garantía de un año para el comprobador
- Garantía de seis meses para sensores de repuesto
Especificaciones
Comprobador de bolsillo Elite pH para medir el pH con la temperatura | |
±0,6 °C para 0,0 °C a 50,0 °C | |
pH, temperatura, Temperature | |
De - 1 a 15 | |
Desde 1 hasta 3 | |
De 32,0 °F a 140,0 °F | |
1 punto | |
Sí | |
IP-67 | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
Sí | |
4 x AAA alcalinas |
Comprobador Elite pH con pilas, correa, maletín de transporte blando y tampones de pH | |
± 0,02 | |
pH, temperatura | |
0,01 | |
De 0 °C a 60 °C | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Matriz de puntos gráfica | |
CE, FCC | |
1 año para el comprobador | |
Icono de estabilidad en la pantalla | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
250 h (promedio) |