Learn More
Thermo Scientific™ Sensores de repuesto y comprobadores de bolsillo de pH Elite
Descripción
Benefíciese de estos comprobadores de bolsillo. Los comprobadores Thermo Scientific™ Elite están diseñados para proporcionar mediciones sobre la marcha para una variedad de aplicaciones, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos y bebidas, hidroponía, acuicultura y acuarios, agricultura, piscinas y spas, control ambiental, educación y más. Los comprobadores de bolsillo con sensor tipo copa Elite CTS son ideales para pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura en movimiento en un diseño compacto y listo para usar.
Los comprobadores de bolsillo Elite ofrecen pruebas electroquímicas flexibles sobre la marcha. Elija el modelo de pH Elite para medir el pH y la temperatura mediante un diseño de sensor de medida directa para su aplicación. Los comprobadores de bolsillo Elite son duraderos, con una gran pantalla retroiluminada, función One-Touch Calibration y cabezales de sensor reemplazables. Son ideales para probar bebidas, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos, hidroponía, acuicultura y acuarios, control ambiental y más.
- Opción de prueba flexible
- Medición del pH y de la temperatura
- Gran pantalla gráfica retroiluminada
- Utiliza 4 pilas alcalinas AAA
- Promedio de 250 horas de duración de la batería
- La ancha tapa a prueba de fugas sirve como base estable
- Sensores reemplazables
- Garantía de un año para el comprobador
- Garantía de seis meses para sensores de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sensor de repuesto para comprobador de bolsillo de pH Elite |
| Incluye | 1 sensor de pH de repuesto |
| Exactitud (temperatura) | ±0,6 °C para 0,0 °C a 50,0 °C |
| Exactitud (pH) | ±0,02 |
| Measurement Modes | pH, temperatura, Temperature |
| Intervalo (pH) | Desde -1 hasta 15 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32,0 °F a 140,0 °F |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C (0,1 °F) |
| Mostrar más |