missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Barra de agitación magnética elíptica Spinbar™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 mm
10 mm
13 mm
16 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
- La forma de huevo contorneada es ideal para su uso en recipientes/matraces de fondo redondo; garantiza una mezcla completa
- Ofrece un contacto mínimo cuando se utiliza en recipientes de plástico; minimiza el raspado
- La forma de huevo proporciona un punto de pivote sin un anillo independiente o un cambio abrupto en el contorno para una mezcla más suave
- Imán de alnico encapsulado con certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); compatibilidad química superior
- Los imanes tienen forma de huevo para una «fuerza» más uniforme en toda la barra, excepto los tres tamaños más pequeños que tienen un imán cilíndrico
- Fabricados en una instalación conforme a la ISO 9001:2015 con certificación de SGS
- Uso seguro en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 5 mm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Forma | Elíptica |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido