Learn More
Elongin A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-87040
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18482291
  • 515.00€ / 0.10 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Elongin A Polyclonal antibody specifically detects Elongin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Elongin A Antibody, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Unconjugated