missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Elp4 Antibody (SR1794), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-22478-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Afficher la politique du retour.
Description
Elp4 Monoclonal antibody specifically detects Elp4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Spécification
| Elp4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| SR1794 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| C11orf19, chromosome 11 open reading frame 19, dJ68P15A.1, elongation protein 4 homolog (S. cerevisiae), elongator complex protein 4, hELP4, PAX6 neighbor gene protein, PAX6NEB, PAXNEBFLJ20498 | |
| A synthesized peptide derived from human Elp4 (Uniprot #: Q96EB1) | |
| 100 μg | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 26610 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu