Learn More
Cole-Parmer™ Manta calefactora con controlador serie EM
Incluye un regulador de energía integrado con luces indicadoras para potencia y funcionamiento del calefactor. Las mantas calefactoras con controlador serie EM Electrothermal™ incorporan una protección con conexión a tierra y fusibles dobles para mayor seguridad. Los productos de mayor capacidad tienen varios elementos de calefacción, lo que permite una transferencia de calor más uniforme y dirigida.
331.00€ - 1070.00€
Especificaciones
Tipo de tapón | Polypropylene Outer Case |
---|---|
Tensión | 230 V |
Material | Caja exterior de polipropileno |
Detalles de la fuente de alimentación | Enchufe para Reino Unido y UE |
Temperatura (métrico) | 450 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11748352
|
Cole-Parmer™
36002-02 |
50 ml | N/A | |||||||
11758352
|
Cole-Parmer™
36002-06 |
100 ml |
510.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11768352
|
Cole-Parmer™
36002-10 |
250 ml |
510.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11778352
|
Cole-Parmer™
36002-14 |
500 mL |
677.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11788352
|
Cole-Parmer™
36002-18 |
1000 ml |
631.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11542674
|
Cole-Parmer™
36002-26 |
3000 ml |
1070.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Incluye un regulador de energía integrado con luces indicadoras para potencia y funcionamiento del calefactor. Las mantas calefactoras con controlador serie EM Electrothermal™ incorporan una protección con conexión a tierra y fusibles dobles para mayor seguridad. Los productos de mayor capacidad tienen varios elementos de calefacción, lo que permite una transferencia de calor más uniforme y dirigida.
- Todas las mantas calefactoras electrotérmicas pasan por el procedimiento de «quemado» al final del proceso de fabricación, lo que permite utilizarlas tras sacarlas de la caja.
- Carcasa exterior de polipropileno resistente a productos químicos
- Uso con matraces de fondo redondo de 50 ml a 5 litros
- Sistema de ventilación exclusivo que permite que la carcasa exterior sea siempre segura al tacto
- Temperatura máxima del elemento de 450 °C
- Regulador de energía integrado
- El modelo EM5000/CE tiene 2 circuitos para la calefacción en nivel superior e inferior
- Cartucho de calefacción con aislante reemplazable
- Luces indicadoras de potencia y funcionamiento del calefactor
- Protección con conexión a tierra y fusibles dobles para ofrecer seguridad adicional
- Se suministra con abrazadera para varillas de soporte de 1.3 cm (pero sin incluir las varillas de soporte)
Especificaciones
Polypropylene Outer Case | |
Caja exterior de polipropileno | |
450 °C | |
50/60 Hz |
230 V | |
Enchufe para Reino Unido y UE | |
842 °F |