Learn More
Merck Colector de muestreo 1225
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Marca: Merck XX2702550
3067.37 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Includes: Tapones de sellado para analizar menos de 12 muestras
Descripción
Filtre al vacío simultáneamente 12 muestras para un análisis rápido del retenido o filtrado. Las posiciones numeradas de la placa del filtro garantizan un seguimiento preciso de las muestras. Los tapones de sellado mantienen el vacío en las copas para muestras no utilizadas. Los cilindros de extensión accesorios aumentan los volúmenes de muestra de 15 a 50 ml. Aplicaciones: Filtración general de muestras de 15 a 50 ml, preparación para el recuento de centelleo; Colector de muestras 1225 XX2702550 Piezas de repuesto: Mando manual YY2214257; Placa superior 5162; Junta tórica de filtro XX2702509, silicona; Soporte de placa 5163; Pantalla de soporte XX2702510, 25 mm, polipropileno; Válvula de bola XX11000PP, polipropileno relleno de vidrio; Tubos XX2504755, 0,25 pulg. x 23 pulg., látex Accesorios: Juntas tóricas de cámara XX2702552 y juego de tapones; Extensión de copa de muestra XX2702555; Pinzas de filtro XX6200006P, extremo romo, acero inoxidable; Tubos XX7100004 de 0,19 pulg. de D.I. x 140 cm, siliconaInformación de órdenes
Los cuerpos de extensión están disponibles para manejar volúmenes de muestra de 50 ml (consulte XX27 025 55, se venden por separado).
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Reusable | |
Vacuum Filtration Apparatus | |
15 mL (50 mL with extension barrel) | |
Sealing stoppers for analyzing fewer than 12 samples | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio | |
6,95 in | |
0.9 or 1 in. |
Colector de vacío de muestreo | |
Manifold | |
PP relleno de vidrio | |
No estéril | |
Discs | |
15 ml; 50 ml con cuerpo de extensión | |
17,7 cm | |
24 o 25 mm |