Learn More
Merck Monitores de análisis de aerosoles de 37 mm
Para el análisis de partículas de aerosoles
Marca:  Merck MAWP037AM
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10014610
  • 941.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El diseño de tres partes mantiene sujeto el filtro cuando la sección superior se retira para el muestreo de aerosoles.
El valor de recuento de partículas de fondo medio (ABC) se indica en cada paquete de monitor.
  • Premontado con filtros en su lugar
  • Disponibles con membranas de peso a juego
Aplicaciones:
Los monitores de análisis de aerosoles están disponibles con membrana de ésteres de celulosa de 0,45 µm y 0,8 µm. Los monitores con el mismo peso contienen dos filtros con un peso igual a 0,1 mg, lo que elimina el pesaje previo de los filtros de ensayo en el análisis gravimétrico.
Información de órdenes
Monitor case is also available separately for use with membrane of your choice; comes with or without support ring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Poliestireno
9 cm2
AAWP
Monitor de aerosoles, peso combinado con almohadilla
3,7 cm
Luer Slip hembra
0,8 μm
Análisis de partículas gravimétrico, monitorización medioambiental
Amianto, trazas de metales, plomo, compuestos de plomo, combustibles de turbinas
1,4 in
3,7 cm