Learn More
Merck Soportes de filtro de aerosoles de 47 mm
Filtración por vacío de aire u otros gases de salas limpias/ambientes abiertos/sistemas cerrados para el análisis de partículas contaminantes
1255.00€ - 1635.00€
Especificaciones
Área de filtración | 9,6 cm2 |
---|---|
Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
Diámetro (imperial) | 2,7 in |
Diámetro (imperial) de la manguera | 0,43 in |
Diámetro (métrico) | 6,9 cm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10064660
|
Merck
XX5004710 |
Filtración en vacío de aire u otros gases de ambientes abiertos para el análisis de contaminación de partículas | 4 pulg | 10,2 cm |
1255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10537651
|
Merck
XX5004740 |
Filtración en vacío de aire de salas limpias para el análisis de contaminación de partículas | 4 pulg | 10,2 cm |
1600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10489830
|
Merck
XX5004700 |
Filtración en vacío de aire u otros gases de sistemas cerrados para el análisis de contaminación de partículas | 7 pulg | 17,8 cm |
1635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Cuerpos de acero inoxidable, pantallas de soporte de filtro, anillos de bloqueo de aluminio anodizado, ruedas de bloqueo de nailon
- Soporte estándar con conexión de sistema cerrado, con cámara de dispersión de entrada y conexiones de entrada/salida de 11 mm de diámetro externo
- Soporte de tipo abierto con entrada de área completa de 11 mm de diámetro externo para el muestreo de atmósfera abierta
- Soporte de sala limpia con conector de manguera de 11 mm de diámetro externo
- Los conectores de tubos de rosca encajan en los orificios de limitación de flujo para controlar volúmenes de muestra con control de tiempo
- Área de filtración: Filtro de membrana de 9.6 cm2
Especificaciones
9,6 cm2 | |
2,7 in | |
6,9 cm |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio | |
0,43 in | |
1,1 cm |