Learn More
Merck Viales Ultra Amicon™
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
96 PCS
Descripción
- Volumen: 0,5 mL
- Para la purificación de proteínas, inmunotransferencia, extracción de proteínas
Spezifikation
Spezifikation
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, extracción de proteínas, concentración y desalación de proteínas, inmunotransferencia |
| N.° por paquete | 96 |
| Cantidad | 96Pack |
| Tipo | Filtros para centrífuga |
| Volumen (métrico) | 0,5 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur