Learn More
Merck Concentradores centrífugos Amicon™ Ultra-15
Diseñados para la purificación de proteínas, la concentración de proteínas y la desalinización. Los concentradores centrífugos EMD Millipore Amicon™ Ultra-15 están construidos con membranas Ultracel, carcasa de estireno/butadieno y revestimientos y tapones de polipropileno. Disponibles en numerosos niveles de MWCO.
238.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 1 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas |
Código de producto | Marca | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13108396
|
Merck
UFC205024 |
50 kDa |
238.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido. Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos. Disponibles en varios diámetros y límites de peso molecular.
- Membranas de celulosa regenerada Ultracel™-PL de alta recuperación con MWCO de 3, 10, 30, 50 o 100 kDa
- La membrana vertical reduce la polarización para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de tan solo entre 10 y 15 minutos)
- La membrana termosellada elimina la posibilidad de extracciones posteriores
- Compatibilidad de rotor universal
- Alta recuperación de retención de > 90 %
- Factores de alta concentración de 80 a 100 veces (volumen final mínimo de concentrado: 200 μl)
- Monitorización sencilla de muestras gracias a la carcasa translúcida y a las gradaciones de volumen
- El acceso directo a las muestras de la pipeta elimina el paso de procesamiento para recuperar el concentrado
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
- Purificación de componentes macromoleculares encontrados en los extractos de cultivo de tejidos o lisados celulares
- Concentración de proteínas diluidas o prepurificadas a partir de eluyentes de columna
- Desalinización y cambio de tampón
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas | |
Dos tubos de microcentrífugas | |
Filtros para centrífuga | |
119,7 mm |
Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación | |
1 cm2 | |
Celulosa regenerada (RC) | |
24Pack | |
2 mL | |
15,9 mm |