Includes
Tubos de 70 cm y 25 pulgadas de diámetro; filtro Millex™ FA50 para protección contra la humedad en línea.
Reduzca los tiempos de filtración de los procesos. La bomba de vacío/presión para productos químicos admite caudales altos para un bombeo más rápido. Regulador, carcasa y cabeza de bomba de aluminio fundido, con componentes internos opcionales resistentes a productos químicos. Ligera y portátil para que se pueda compartir entre estaciones de trabajo.
- Las bombas de alta capacidad tienen un diseño de accionamiento por pistón para una mayor potencia y caudales altos con el objeto de disminuir el tiempo de filtración del proceso
- Con diafragma y cabezal resistente a productos químicos opcionales para su uso con productos químicos corrosivos, disolventes y vapores
- Su diseño portátil permite compartirla fácilmente entre estaciones de trabajo
- Incluye un filtro Millex™ FA 50 para la protección contra la humedad en línea
- Lista UL y marcado CE
Certifications
Lista UL y marcado CE
Specifications
Specifications
| Vacío máx. | 813 mbar (24 en Hg) |
| Peso con embalaje (imperial) | 9 lb |
| Peso con embalaje (métrico) | 4,1 kg |
| Incluye | Tubos de 70 cm de 0,25 pulgadas de diámetro y filtro Millex™ FA50 |
| Requisitos eléctricos | 220 V/50 Hz |
| Material | Aluminio |
| Peso (imperial) | 9 lb |
| Peso (métrico) | 4,1 kg |
| Caudal | 37 l/min |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.