Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 5 μm
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Marca: Merck SVLP09050
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanco; sin rejilla | |
PVDF | |
No estéril | |
Para el aclarado de la filtración de soluciones biológicas; monitorización de partículas | |
160 µm | |
Hidrófilo | |
90 mm |
≥0,2 bares, aire con agua | |
Filtro de pantalla | |
5 μm | |
> 15,4 ml/min x cm2 | |
50Pack | |
Membranas de filtración | |
90 mm |